Få mere at vide
Quickfit™ Florentinerkolbe af borosilikatglas
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
- Ideel til brug med rotationsfordampere
- Stort overfladeareal til hurtig fordampning
- Robust tung vægkonstruktion for ekstra styrke
- Formen tillader nem fjernelse af faste rester
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 94 mm |