Få mere at vide
Quickfit™ Florentinerkolbe af borosilikatglas
Artikelnummer. 11351895
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 11351895
Brand: Quickfit FD100/3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillader nem fjernelse af faste rester
  • Ideel til brug med rotationsfordampere
  • Stort overfladeareal til hurtig fordampning
  • Robust tung vægkonstruktion for ekstra styrke
  • Formen tillader nem fjernelse af faste rester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 108 mm