Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglasflangelåg
Artikelnummer. 11352025
Oversigt:
0° , 10° Sidestik: 26/19, 5° Sidestik: 24/29, Lodret midterstik: 19/26
0° , 10° og 2 x 5° Sidefatninger: 19/26, Lodret centerfatning: 19/26
0° , 2 x 10° Sidefatninger: 19/26, Lodret centerfatning: 34/35
0° , 5° , 10° , Sidestik: 23/14, 15° Sidefatning: 29/32, Lodret centerfatning: 29/32
0° , 5° , 10° Sidestik: 26/19, 15° Sidefatning: 34/35, Vertikal Centerfatning:: 19/26
0° , 5° , 10° Sidestik: 26/19, 15° Sidestik: 34/35, Lodret centerstik:: 24/29
0° Sidefatning: 14/23;, 5° , 10° , 15° Sidefatninger: 19/26, Lodret centerfatning: 19/26
0°, 5°, 10° Side Sockets: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 19/26
Lodret centerstik: 29/32
Lodret centerstik: 34/35
Lukkestørrelse:
75 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11352025
Brand: Quickfit MAF2/32
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglasflangelåg inkluderer præcisionsslebne fladflangesamlinger. Passer Quickfit™ bredhalsede reaktionskolber og dyrkningskar. Hvert låg med en eller flere fatninger til at acceptere andre Quickfit™ komponenter.
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglasflangelåg består af præcisionsslebne fladflangesamlinger. Passer Quickfit™ bredhalsede reaktionskolber og dyrkningskar. Hvert låg inkluderer en eller flere fatninger til at acceptere andre Quickfit™ komponenter.
  • Med præcisionsslebne fladflangesamlinger
  • Passer Quickfit™ bredhalsede reaktionskolber og dyrkningskar
  • Hvert låg med en eller flere fatninger til at acceptere andre Quickfit™ komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 0° , 10° Sidestik: 26/19, 5° Sidestik: 24/29, Lodret midterstik: 19/26
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Kolber med bred hals
Inkluderer Stikkontakter til brug med andre Quickfit™ komponenter
Produkttype Flange låg
Lukkestørrelse 100 mm