Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglasflangelåg
Oversigt:
0° , 10° Sidestik: 26/19, 5° Sidestik: 24/29, Lodret midterstik: 19/26
0° , 10° og 2 x 5° Sidefatninger: 19/26, Lodret centerfatning: 19/26
0° , 2 x 10° Sidefatninger: 19/26, Lodret centerfatning: 34/35
0° , 5° , 10° , Sidestik: 23/14, 15° Sidefatning: 29/32, Lodret centerfatning: 29/32
0° , 5° , 10° Sidestik: 26/19, 15° Sidefatning: 34/35, Vertikal Centerfatning:: 19/26
0° , 5° , 10° Sidestik: 26/19, 15° Sidestik: 34/35, Lodret centerstik:: 24/29
0° Sidefatning: 14/23;, 5° , 10° , 15° Sidefatninger: 19/26, Lodret centerfatning: 19/26
0°, 5°, 10° Side Sockets: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 19/26
Lodret centerstik: 29/32
Lodret centerstik: 34/35
Lukkestørrelse:
75 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglasflangelåg består af præcisionsslebne fladflangesamlinger. Passer Quickfit™ bredhalsede reaktionskolber og dyrkningskar. Hvert låg inkluderer en eller flere fatninger til at acceptere andre Quickfit™ komponenter.
- Med præcisionsslebne fladflangesamlinger
- Passer Quickfit™ bredhalsede reaktionskolber og dyrkningskar
- Hvert låg med en eller flere fatninger til at acceptere andre Quickfit™ komponenter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 0° , 10° og 2 x 5° Sidefatninger: 19/26, Lodret centerfatning: 19/26 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | Kolber med bred hals |
| Inkluderer | Stikkontakter til brug med andre Quickfit™ komponenter |
| Produkttype | Flange låg |
| Lukkestørrelse | 100 mm |