Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglasflangelåg
Artikelnummer. 11301875
Skift visning
Oversigt:
0° , 10° Sidestik: 26/19, 5° Sidestik: 24/29, Lodret midterstik: 19/26
0° , 10° og 2 x 5° Sidefatninger: 19/26, Lodret centerfatning: 19/26
0° , 2 x 10° Sidefatninger: 19/26, Lodret centerfatning: 34/35
0° , 5° , 10° , Sidestik: 23/14, 15° Sidefatning: 29/32, Lodret centerfatning: 29/32
0° , 5° , 10° Sidestik: 26/19, 15° Sidefatning: 34/35, Vertikal Centerfatning:: 19/26
0° , 5° , 10° Sidestik: 26/19, 15° Sidestik: 34/35, Lodret centerstik:: 24/29
0° Sidefatning: 14/23;, 5° , 10° , 15° Sidefatninger: 19/26, Lodret centerfatning: 19/26
0°, 5°, 10° Side Sockets: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 19/26
Lodret centerstik: 29/32
Lodret centerstik: 34/35
Lukkestørrelse:
75 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
11301875 Lodret centerstik: 29/32 100 mm Hver
11362025 0° , 5° , 10° Sidestik: 26/19, 15° Sidefatning: 34/35, Vertikal Centerfatning:: 19/26 100 mm Hver
11342025 0° , 10° og 2 x 5° Sidefatninger: 19/26, Lodret centerfatning: 19/26 100 mm Hver
11352025 0° , 10° Sidestik: 26/19, 5° Sidestik: 24/29, Lodret midterstik: 19/26 100 mm Hver
11372025 0° , 5° , 10° Sidestik: 26/19, 15° Sidestik: 34/35, Lodret centerstik:: 24/29 100 mm Hver
10714537 0° , 5° , 10° , Sidestik: 23/14, 15° Sidefatning: 29/32, Lodret centerfatning: 29/32 100 mm Hver
11311875 Lodret centerstik: 34/35 100 mm Hver
10064184 0° Sidefatning: 14/23;, 5° , 10° , 15° Sidefatninger: 19/26, Lodret centerfatning: 19/26 75 mm Hver
11321875 Lodret centerstik: 34/35 75 mm Hver
15557920 0°, 5°, 10° Side Sockets: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 19/26 100 mm Pakke med 5
15567920 0° , 2 x 10° Sidefatninger: 19/26, Lodret centerfatning: 34/35 100 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11301875 Leverandør Quickfit Leverandørnr. DA4/100
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglasflangelåg inkluderer præcisionsslebne fladflangesamlinger. Passer Quickfit™ bredhalsede reaktionskolber og dyrkningskar. Hvert låg med en eller flere fatninger til at acceptere andre Quickfit™ komponenter.
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglasflangelåg består af præcisionsslebne fladflangesamlinger. Passer Quickfit™ bredhalsede reaktionskolber og dyrkningskar. Hvert låg inkluderer en eller flere fatninger til at acceptere andre Quickfit™ komponenter.
  • Med præcisionsslebne fladflangesamlinger
  • Passer Quickfit™ bredhalsede reaktionskolber og dyrkningskar
  • Hvert låg med en eller flere fatninger til at acceptere andre Quickfit™ komponenter
Tekniske data
Oversigt Lodret centerstik: 29/32
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Kolber med bred hals
Inkluderer Stikkontakter til brug med andre Quickfit™ komponenter
Produkttype Flange låg
Lukkestørrelse 100 mm