Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglasflangelåg
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglasflangelåg består af præcisionsslebne fladflangesamlinger. Passer Quickfit™ bredhalsede reaktionskolber og dyrkningskar. Hvert låg inkluderer en eller flere fatninger til at acceptere andre Quickfit™ komponenter.
- Med præcisionsslebne fladflangesamlinger
- Passer Quickfit™ bredhalsede reaktionskolber og dyrkningskar
- Hvert låg med en eller flere fatninger til at acceptere andre Quickfit™ komponenter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 0° , 5° , 10° , Sidestik: 23/14, 15° Sidefatning: 29/32, Lodret centerfatning: 29/32 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | Kolber med bred hals |
| Inkluderer | Stikkontakter til brug med andre Quickfit™ komponenter |
| Produkttype | Flange låg |
| Lukkestørrelse | 100 mm |