Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolbe med Quickfit Slide glasfatning
Artikelnummer. p-8002635
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Højde (metrisk):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
220 mm
270 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
Sokkelled:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Artikelnummer. 12599205
Brand: Quickfit FE150/4
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolbe i glas med Quickfit Ground Glass Socket overholder ISO 4797.
  • Overholder ISO 4797
  • Koniske kolber af højeste kvalitet Quickfit™ fatning af jordglas
  • Borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og høj modstandsdygtighed over for termisk stød
  • Designet til estimering af arsen og antimon
  • Metoden bruger dannelsen af et kompleks mellem arsin og sølvdithyldithiocarbamat med efterfølgende måling ved 538nm eller 5380.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 116 mm
Inkluderer Jordstik
Form Konisk
Sokkelled 29/32
Diameter (metrisk) Udvendig 74 mm