Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolbe med Quickfit Slide glasfatning
Artikelnummer. 12599205
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Højde (metrisk):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
220 mm
270 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
Sokkelled:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Sokkelled unitSize
12599205 150 mL 116 mm 74 mm 29/32 Pakke med 5
12692052 50 mL 85 mm 51 mm 19/26 Pakke med 5
10600701 25 mL 70 mm 42 mm 14/23 Pakke med 5
10253540 150 mL 118 mm 74 mm 19/26 Pakke med 5
10345340 50 mL 90 mm 51 mm 24/29 Pakke med 5
10840861 250 mL 130 mm 85 mm 24/29 Pakke med 5
10243880 100 mL 100 mm 64 mm 19/26 Pakke med 5
12081682 250 mL 130 mm 85 mm 29/32 Pakke med 5
10641861 25 mL 70 mm 42 mm 19/26 Pakke med 5
10508980 100 mL 100 mm 64 mm 24/29 Pakke med 5
10243400 1000 mL 220 mm 130 mm 24/29 Pakke med 2
10743961 150 mL 118 mm 74 mm 24/29 Pakke med 5
10315060 100 mL 100 mm 64 mm 14/23 Pakke med 5
10263880 500 mL 175 mm 101 mm 29/32 Pakke med 5
10651861 500 mL 175 mm 101 mm 24/29 Pakke med 5
10851021 250 mL 130 mm 85 mm 34/35 Pakke med 5
10496840 50 mL 85 mm 51 mm 14/23 Pakke med 5
12569205 100 mL 100 mm 64 mm 29/32 Pakke med 5
12478916 250 mL 130 mm 85 mm 19/26 Pakke med 5
15577820 1000 mL 220 mm 130 mm 29/32 Pakke med 10
15587820 1000 mL 220 mm 130 mm - Pakke med 10
15597820 2000 mL 270 mm 160 mm 29/32 Pakke med 5
15507830 2000 mL 270 mm 160 mm 34/35 Pakke med 5
15517830 5 mL 54 mm 25 mm - Pakke med 20
15527830 500 mL 175 mm 101 mm 19/26 Pakke med 20
15537830 500 mL 175 mm 101 mm - Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Product Code. 12599205 Supplier Quickfit Supplier No. FE150/4
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
View all promotions
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Add to basket
Add to basket
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolbe i glas med Quickfit Ground Glass Socket overholder ISO 4797.
  • Overholder ISO 4797
  • Koniske kolber af højeste kvalitet Quickfit™ fatning af jordglas
  • Borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og høj modstandsdygtighed over for termisk stød
  • Designet til estimering af arsen og antimon
  • Metoden bruger dannelsen af et kompleks mellem arsin og sølvdithyldithiocarbamat med efterfølgende måling ved 538nm eller 5380.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 116 mm
Inkluderer Jordstik
Form Konisk
Sokkelled 29/32
Diameter (metrisk) Udvendig 74 mm