Få mere at vide
- Home
- Products
- Kolber
- Erlenmeyer Kolber
- Quickfit™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolbe med Quickfit Slide glasfatning
Quickfit™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolbe med Quickfit Slide glasfatning
Artikelnummer. 12478916
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Højde (metrisk):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
220 mm
270 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
Sokkelled:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
26 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Højde (metrisk) | Diameter (metrisk) Udvendig | Sokkelled | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12478916 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 19/26 | Pakke med 5 |
| 12599205 | 150 mL | 116 mm | 74 mm | 29/32 | Pakke med 5 |
| 12692052 | 50 mL | 85 mm | 51 mm | 19/26 | Pakke med 5 |
| 10600701 | 25 mL | 70 mm | 42 mm | 14/23 | Pakke med 5 |
| 10253540 | 150 mL | 118 mm | 74 mm | 19/26 | Pakke med 5 |
| 10345340 | 50 mL | 90 mm | 51 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 10840861 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 10243880 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 19/26 | Pakke med 5 |
| 12081682 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 29/32 | Pakke med 5 |
| 10641861 | 25 mL | 70 mm | 42 mm | 19/26 | Pakke med 5 |
| 10508980 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 10243400 | 1000 mL | 220 mm | 130 mm | 24/29 | Pakke med 2 |
| 10743961 | 150 mL | 118 mm | 74 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 10315060 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 14/23 | Pakke med 5 |
| 10263880 | 500 mL | 175 mm | 101 mm | 29/32 | Pakke med 5 |
| 10651861 | 500 mL | 175 mm | 101 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 10851021 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 34/35 | Pakke med 5 |
| 10496840 | 50 mL | 85 mm | 51 mm | 14/23 | Pakke med 5 |
| 12569205 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 29/32 | Pakke med 5 |
| 15577820 | 1000 mL | 220 mm | 130 mm | 29/32 | Pakke med 10 |
| 15587820 | 1000 mL | 220 mm | 130 mm | - | Pakke med 10 |
| 15597820 | 2000 mL | 270 mm | 160 mm | 29/32 | Pakke med 5 |
| 15507830 | 2000 mL | 270 mm | 160 mm | 34/35 | Pakke med 5 |
| 15517830 | 5 mL | 54 mm | 25 mm | - | Pakke med 20 |
| 15527830 | 500 mL | 175 mm | 101 mm | 19/26 | Pakke med 20 |
| 15537830 | 500 mL | 175 mm | 101 mm | - | Pakke med 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
12478916
Supplier
Quickfit
Supplier No.
FE250/2
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Brug rabatkode 28509
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
1017.45 DKK valid until 2026-08-30
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28509" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28509" for at få din tilbudspris.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolbe i glas med Quickfit Ground Glass Socket overholder ISO 4797.
- Overholder ISO 4797
- Koniske kolber af højeste kvalitet Quickfit™ fatning i jord
- Borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og høj modstandsdygtighed over for termisk stød
- Erlenmeyer-kolber af høj kvalitet Quickfit™ fatning i jord
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
- Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Inkluderer | Jordstik |
| Form | Konisk |
| Sokkelled | 19/26 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 85 mm |