Få mere at vide
- Home
- Products
- Kolber
- Erlenmeyer Kolber
- Quickfit™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolbe med Quickfit Slide glasfatning
Quickfit™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolbe med Quickfit Slide glasfatning
Artikelnummer. 10651861
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Højde (metrisk):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
220 mm
270 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
Sokkelled:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
26 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Højde (metrisk) | Diameter (metrisk) Udvendig | Sokkelled | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10651861 | 500 mL | 175 mm | 101 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 12599205 | 150 mL | 116 mm | 74 mm | 29/32 | Pakke med 5 |
| 12692052 | 50 mL | 85 mm | 51 mm | 19/26 | Pakke med 5 |
| 10600701 | 25 mL | 70 mm | 42 mm | 14/23 | Pakke med 5 |
| 10253540 | 150 mL | 118 mm | 74 mm | 19/26 | Pakke med 5 |
| 10345340 | 50 mL | 90 mm | 51 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 10840861 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 10243880 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 19/26 | Pakke med 5 |
| 12081682 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 29/32 | Pakke med 5 |
| 10641861 | 25 mL | 70 mm | 42 mm | 19/26 | Pakke med 5 |
| 10508980 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 10243400 | 1000 mL | 220 mm | 130 mm | 24/29 | Pakke med 2 |
| 10743961 | 150 mL | 118 mm | 74 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 10315060 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 14/23 | Pakke med 5 |
| 10263880 | 500 mL | 175 mm | 101 mm | 29/32 | Pakke med 5 |
| 10851021 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 34/35 | Pakke med 5 |
| 10496840 | 50 mL | 85 mm | 51 mm | 14/23 | Pakke med 5 |
| 12569205 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 29/32 | Pakke med 5 |
| 12478916 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 19/26 | Pakke med 5 |
| 15577820 | 1000 mL | 220 mm | 130 mm | 29/32 | Pakke med 10 |
| 15587820 | 1000 mL | 220 mm | 130 mm | - | Pakke med 10 |
| 15597820 | 2000 mL | 270 mm | 160 mm | 29/32 | Pakke med 5 |
| 15507830 | 2000 mL | 270 mm | 160 mm | 34/35 | Pakke med 5 |
| 15517830 | 5 mL | 54 mm | 25 mm | - | Pakke med 20 |
| 15527830 | 500 mL | 175 mm | 101 mm | 19/26 | Pakke med 20 |
| 15537830 | 500 mL | 175 mm | 101 mm | - | Pakke med 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10651861
Leverandør
Quickfit
Leverandørnr.
FE500/3
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
1017.42 DKK valid until 2026-03-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27994" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27994" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolbe i glas med Quickfit Ground Glass Socket overholder ISO 4797.
- Overholder ISO 4797
- Koniske kolber af højeste kvalitet Quickfit™ fatning af jordglas
- Borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og høj modstandsdygtighed over for termisk stød
- Designet til estimering af arsen og antimon
- Metoden bruger dannelsen af et kompleks mellem arsin og sølvdithyldithiocarbamat med efterfølgende måling ved 538nm eller 5380.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 175 mm |
| Inkluderer | Jordstik |
| Form | Konisk |
| Sokkelled | 24/29 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 101 mm |