Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Dufton-fraktioneringssøjle
Længde (metrisk):
270mm
290mm
300mm
425mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Glassøjle med præcist tilpasset Dufton-glasspiral
- God effektivitet - væske, der spiraler ned ad søjlen, møder opstigende damp
- Spiralen kan fjernes for rengøring
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 270mm |
| Type | Dufton fraktioneringssøjle |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | ISO 3585 |