Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Dufton-fraktioneringssøjle
Artikelnummer. 15507820
Længde (metrisk):
270 mm
290 mm
300 mm
425 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15507820
Brand: Quickfit™ FC2/13
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Effektiv fraktioneringssøjle designet med en nøjagtigt tilpasset Dufton-glasspiral. Quickfit™ Borosilikatglas Dufton Fractionating Column kan skilles ad for rengøring.
  • Glass column with accurately fitted Dufton glass spiral
  • Good efficiency - liquid spiralling down column meets ascending vapour
  • Spiral can be removed for cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 290 mm
Type Dufton Fractionating Column
Materiale Borosilicate Glass
Certificeringer/compliance ISO 3585