Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Dufton-fraktioneringssøjle
Artikelnummer. 12408906
Længde (metrisk):
270mm
290mm
300mm
425mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12408906
Brand: Quickfit™ FC1/22
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Effektiv fraktioneringssøjle designet med en nøjagtigt tilpasset Dufton-glasspiral. Quickfit™ Borosilikatglas Dufton Fractionating Column kan skilles ad for rengøring.
  • Glassøjle med præcist tilpasset Dufton-glasspiral
  • God effektivitet - væske, der spiraler ned ad søjlen, møder opstigende damp
  • Spiralen kan fjernes for rengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 425mm
Type Dufton fraktioneringssøjle
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 3585