Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglastørrende vinklet rør
Artikelnummer. 15527940
Skift visning
Standard konusled nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr. Pakningsstørrelse
15527940 29/32 Pakke med 5
12088371 14/23 Hver
12098371 19/26 Hver
12008381 24/29 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15527940 Leverandør Quickfit Leverandørnr. MF23/4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1947.75 DKK
    1690.87 DKK / Pakke med 5
    Spare 256.88 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Hold materialet sikkert tørt. QuickFit™ Borosilikatglastørrende vinklet kegle til at passe QuickFitT™ apparat.
  • Til brug med et tørremiddel såsom calciumchlorid
  • Slibet glaskegle til at passe Quickfit™ apparat
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Quickfit™ apparat
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Rør
Standard konusled nr. 29/32