Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglastørrende vinklet rør
Artikelnummer. 12008381
Standard konusled nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12008381
Brand: Quickfit MF23/3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold materialet sikkert tørt. QuickFit™ Borosilikatglastørrende vinklet kegle til at passe QuickFitT™ apparat.
  • Til brug med et tørremiddel såsom calciumchlorid
  • Slibet glaskegle til at passe Quickfit™ apparat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Quickfit™ apparat
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Rør
Standard konusled nr. 24/29