Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Dreschel flaske
Artikelnummer. 11392055
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
Højde (metrisk):
163 mm
200 mm
252 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
Flad bund: 102 mm
Flad bund: 125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11392055 500 ml 252 mm Flad bund: 125 mm Hver
11382055 125 ml 163 mm Flad bund: 102 mm Hver
10676655 250 ml 200 mm Flad bund: 102 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392055 Leverandør Quickfit Leverandørnr. MF29/3/500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00 DKK
    368.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 57.32 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne. Quickfit™ Borosilikatglas Dreschel-flasker giver en billig metode til vask eller tørring af gasser. Den robuste, holdbare konstruktion beskytter mod utilsigtet brud.
  • Til brug med Quickfit™ flaskehoveder
  • Borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne
  • Robust konstruktion
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Borosilikatglas
Type Dreschel gasvaskeflaske
Standard konusled 24/29
Diameter (metrisk) Udvendig Flad bund: 125 mm
Højde (metrisk) 252 mm
Mængde Pakke m. 1 stk.