Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas dobbelt overflade Davies kondensator
Artikelnummer. p-8002633
Standard konusled nr:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
205 mm
Længde (metrisk):
275 mm
295 mm
300 mm
340 mm
345 mm
350 mm
360 mm
365 mm
Oversigt:
Overfladeareal x 102m2: 1,7
Overfladeareal x 102m2: 2,3
Overfladeareal x 102m2: 3,0
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11301865
Brand: Quickfit C5/12/SC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglas dobbelt overflade Davies kondensator er yderst effektiv med en stor køleflade. Den indre køleflade forhindrer vibrationer ved brug af baffeleffekten , mens den ydre køleflade forhindrer krybning med væsker med lavt kogepunkt. Inkluderer aftagelige plastgevindforbindelser for nem og sikker fastgørelse af slanger.
Konstrueret af Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglas dobbelt overflade Davies kondensator er yderst effektiv med en stor køleflade. Den indre køleflade forhindrer vibrationer ved brug af baffeleffekten , mens den ydre køleflade forhindrer krybning med væsker med lavt kogepunkt. Inkluderer aftagelige plastgevindforbindelser for nem og sikker fastgørelse af slanger.
  • Meget effektiv kondensator med stor køleflade
  • Indvendig køleflade giver 'baffle' effekt
  • Ydre køleflade forhindrer 'krybning' med væsker med lavt kogepunkt
  • Med aftagelige plastgevindforbindelser til nem og sikker fastgørelse af fleksible slanger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Overfladeareal x 102m2: 1,7
Længde (metrisk) jakke 160 mm
Længde (metrisk) 295 mm
Standard konusled nr 19/26
Materiale Borosilikatglas
Type Davies kondensator