Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas dobbelt overflade Davies kondensator
Artikelnummer. 15577780
Skift visning
Standard konusled nr:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
205 mm
Længde (metrisk):
275 mm
295 mm
300 mm
340 mm
345 mm
350 mm
360 mm
365 mm
Oversigt:
Overfladeareal x 102m2: 1,7
Overfladeareal x 102m2: 2,3
Overfladeareal x 102m2: 3,0
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) jakke Længde (metrisk) Oversigt Pakningsstørrelse
15577780 34/35 205 mm 360 mm Overfladeareal x 102m2: 3,0 Pakke med 2
11301865 19/26 160 mm 295 mm Overfladeareal x 102m2: 1,7 Hver
11391855 14/23 160 mm 275 mm Overfladeareal x 102m2: 1,7 Hver
11311865 19/26 205 mm 340 mm Overfladeareal x 102m2: 2,3 Hver
11321865 24/29 205 mm 345 mm Overfladeareal x 102m2: 3,0 Hver
10074754 29/32 205 mm 365 mm Overfladeareal x 102m2: 3,0 Hver
12408806 24/29 160 mm 300 mm Overfladeareal x 102m2: 2,3 Hver
15567780 24/29 205 mm 350 mm Overfladeareal x 102m2: 3,0 Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15577780 Leverandør Quickfit Leverandørnr. CX5/25/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2180.00 DKK
    1887.82 DKK / Pakke med 2
    Spare 292.18 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Konstrueret af Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglas dobbelt overflade Davies kondensator er yderst effektiv med en stor køleflade. Den indre køleflade forhindrer vibrationer ved brug af baffeleffekten , mens den ydre køleflade forhindrer krybning med væsker med lavt kogepunkt. Inkluderer aftagelige plastgevindforbindelser for nem og sikker fastgørelse af slanger.
Konstrueret af Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglas dobbelt overflade Davies kondensator er yderst effektiv med en stor køleflade. Den indre køleflade forhindrer vibrationer ved brug af baffeleffekten , mens den ydre køleflade forhindrer krybning med væsker med lavt kogepunkt. Inkluderer aftagelige plastgevindforbindelser for nem og sikker fastgørelse af slanger.
  • Meget effektiv kondensator med stor køleflade
  • Indvendig køleflade giver 'baffle' effekt
  • Ydre køleflade forhindrer 'krybning' med væsker med lavt kogepunkt
  • Med aftagelige plastgevindforbindelser til nem og sikker fastgørelse af fleksible slanger
Spezifikation
Oversigt Overfladeareal x 102m2: 3,0
Længde (metrisk) jakke 205 mm
Længde (metrisk) 360 mm
Standard konusled nr 34/35
Materiale Borosilikatglas
Type Davies kondensator
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.