Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas dobbelt overflade Davies kondensator
Artikelnummer. 11311865
Skift visning
Standard konusled nr:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
205 mm
Længde (metrisk):
275 mm
295 mm
300 mm
340 mm
345 mm
350 mm
360 mm
365 mm
Oversigt:
Overfladeareal x 102m2: 1,7
Overfladeareal x 102m2: 2,3
Overfladeareal x 102m2: 3,0
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) jakke Længde (metrisk) Oversigt Pakningsstørrelse
11311865 19/26 205 mm 340 mm Overfladeareal x 102m2: 2,3 Hver
11301865 19/26 160 mm 295 mm Overfladeareal x 102m2: 1,7 Hver
11391855 14/23 160 mm 275 mm Overfladeareal x 102m2: 1,7 Hver
11321865 24/29 205 mm 345 mm Overfladeareal x 102m2: 3,0 Hver
10074754 29/32 205 mm 365 mm Overfladeareal x 102m2: 3,0 Hver
12408806 24/29 160 mm 300 mm Overfladeareal x 102m2: 2,3 Hver
15567780 24/29 205 mm 350 mm Overfladeareal x 102m2: 3,0 Pakke med 2
15577780 34/35 205 mm 360 mm Overfladeareal x 102m2: 3,0 Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11311865 Leverandør Quickfit Leverandørnr. C5/22/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.60 DKK
    827.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 129.89 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Konstrueret af Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglas dobbelt overflade Davies kondensator er yderst effektiv med en stor køleflade. Den indre køleflade forhindrer vibrationer ved brug af baffeleffekten , mens den ydre køleflade forhindrer krybning med væsker med lavt kogepunkt. Inkluderer aftagelige plastgevindforbindelser for nem og sikker fastgørelse af slanger.
Konstrueret af Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglas dobbelt overflade Davies kondensator er yderst effektiv med en stor køleflade. Den indre køleflade forhindrer vibrationer ved brug af baffeleffekten , mens den ydre køleflade forhindrer krybning med væsker med lavt kogepunkt. Inkluderer aftagelige plastgevindforbindelser for nem og sikker fastgørelse af slanger.
  • Meget effektiv kondensator med stor køleflade
  • Indvendig køleflade giver 'baffle' effekt
  • Ydre køleflade forhindrer 'krybning' med væsker med lavt kogepunkt
  • Med aftagelige plastgevindforbindelser til nem og sikker fastgørelse af fleksible slanger
Tekniske data
Oversigt Overfladeareal x 102m2: 2,3
Længde (metrisk) jakke 205 mm
Længde (metrisk) 340 mm
Standard konusled nr 19/26
Materiale Borosilikatglas
Type Davies kondensator