Få mere at vide
Quickfit™ Multi-spiral kondensator, stor skala
Artikelnummer. p-8002632
Længde (metrisk):
440 mm
660 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15597750
Brand: Quickfit C13/55
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har dobbelt spoledesign med fælles vandindtag.
  • Velegnet til pilotanlægsarbejde
  • Sidearme i glas accepterer rør med en indvendig diameter på 18 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Velegnet til pilotanlægsarbejde
Længde (metrisk) 440 mm
Standard konusled nr 34/35
Materiale Borosilikatglas
Type Dobbelt spole kondensator