Få mere at vide
Quickfit™ Multi-spiral kondensator, stor skala
Artikelnummer. 15597750
Skift visning
Længde (metrisk):
440 mm
660 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15597750 440 mm Pakke med 2
15507760 660 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15597750 Leverandør Quickfit Leverandørnr. C13/55
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9595.00 DKK
    8331.26 DKK / Pakke med 2
    Spare 1263.74 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Har dobbelt spoledesign med fælles vandindtag.
  • Velegnet til pilotanlægsarbejde
  • Sidearme i glas accepterer rør med en indvendig diameter på 18 mm
Tekniske data
Til brug med (applikation) Velegnet til pilotanlægsarbejde
Længde (metrisk) 440 mm
Standard konusled nr 34/35
Materiale Borosilikatglas
Type Dobbelt spole kondensator