Få mere at vide
Quickfit™ Multi-spiral kondensator, stor skala
Længde (metrisk):
440 mm
660 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Velegnet til pilotanlægsarbejde
- Sidearme i glas accepterer rør med en indvendig diameter på 18 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Velegnet til pilotanlægsarbejde |
| Længde (metrisk) | 660 mm |
| Standard konusled nr | 34/35 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Type | Dobbelt spole kondensator |