Få mere at vide
Quickfit™ Cylindrisk kulturbeholder af borosilikatglas
Diameter (metrisk):
80 mm
105 mm
133 mm
181 mm
227 mm
288 mm
Kapacitet (metrisk):
10.000 ml
1000 ml
20.000 ml
2000 ml
500 ml
5000 ml
Højde (metrisk):
130 mm
160 mm
225 mm
290 mm
375 mm
465 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af temperaturbestandigt borosilikatglas. QuickfitTM Borosilikatglas Cylindrical Culture Vessel er ideel til fermenterings- og kulturarbejde. Autoklaverbar med præcisionsslebet fladflangesamling. Til brug med QuickfitTM fladflange låg og holdeclips.
- Ideel til fermenterings- og kulturarbejde
- Fremstillet af temperaturbestandigt borosilikatglas
- Autoklaverbar
- Med præcisionsslebet fladflangesamling
- Til brug med Quickfit™ fladflange låg og holdeclips
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Type | Kulturfartøj |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Højde (metrisk) | 160 mm |
| Diameter (metrisk) | 105 mm |