Få mere at vide
Quickfit™ Cylindrisk kulturbeholder af borosilikatglas
Diameter (metrisk):
80 mm
105 mm
133 mm
181 mm
227 mm
288 mm
Kapacitet (metrisk):
10.000 ml
1000 ml
20.000 ml
2000 ml
500 ml
5000 ml
Højde (metrisk):
130 mm
160 mm
225 mm
290 mm
375 mm
465 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Description
Fremstillet af temperaturbestandigt borosilikatglas. QuickfitTM Borosilikatglas Cylindrical Culture Vessel er ideel til fermenterings- og kulturarbejde. Autoklaverbar med præcisionsslebet fladflangesamling. Til brug med QuickfitTM fladflange låg og holdeclips.
- Ideel til fermenterings- og kulturarbejde
- Fremstillet af temperaturbestandigt borosilikatglas
- Autoklaverbar
- Med præcisionsslebet fladflangesamling
- Til brug med Quickfit™ fladflange låg og holdeclips
Spécification
Spécification
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Type | Kulturfartøj |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Højde (metrisk) | 225 mm |
| Diameter (metrisk) | 133 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu