Få mere at vide
Quickfit™ Cylindrisk kulturbeholder af borosilikatglas
Artikelnummer. 11312005
Diameter (metrisk):
80 mm
105 mm
133 mm
181 mm
227 mm
288 mm
Kapacitet (metrisk):
10.000 ml
1000 ml
20.000 ml
2000 ml
500 ml
5000 ml
Højde (metrisk):
130 mm
160 mm
225 mm
290 mm
375 mm
465 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11312005
Brand: Quickfit FV5L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af temperaturbestandigt borosilikatglas. Quickfit™ Cylindrisk kulturbeholder af borosilikatglas er ideel til fermenterings- og kulturarbejde. Autoklaverbar med præcisionsslebet fladflangesamling. Til brug med Quickfit™ fladflange låg og holdeclips.
Fremstillet af temperaturbestandigt borosilikatglas. QuickfitTM Borosilikatglas Cylindrical Culture Vessel er ideel til fermenterings- og kulturarbejde. Autoklaverbar med præcisionsslebet fladflangesamling. Til brug med QuickfitTM fladflange låg og holdeclips.
  • Ideel til fermenterings- og kulturarbejde
  • Fremstillet af temperaturbestandigt borosilikatglas
  • Autoklaverbar
  • Med præcisionsslebet fladflangesamling
  • Til brug med Quickfit™ fladflange låg og holdeclips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 5000 ml
Materiale Borosilikatglas
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Kulturfartøj
nr. pr. pakke 1 hver
Højde (metrisk) 290 mm
Diameter (metrisk) 181 mm