Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas kondensatorspole med jordkegle og fatning
Artikelnummer. p-8002630
Standard konusled nr:
19/26
24/29
29/32
Længde (metrisk) jakke:
305 mm (samlet) 165 mm (effektiv)
310 mm (samlet) 165 mm (effektiv)
315 mm (samlet) 165 mm (effektiv)
460 mm (samlet) 320 mm (effektiv)
465 mm (samlet) 320 mm (effektiv)
470 mm (samlet) 320 mm (effektiv)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11361855
Brand: Quickfit C3/22/SC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med aftagelige plastgevindforbindelser, som gør det muligt at montere 9 mm fleksible slanger nemt og sikkert. Quickfit™ Borosilikatglaskondensatorspole med jordkegle og sokkel er en højeffektiv kondensator med en stor køleflade. Velegnet til enten tilbagesvalings- eller destillationsarbejde.
  • Velegnet til enten tilbagesvalings- eller destillationsarbejde
  • Meget effektive kondensatorer med stor køleflade
  • Leveres med aftagelige plastgevindforbindelser, der gør det muligt at montere 9 mm fleksible slanger nemt og sikkert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Velegnet til enten tilbagesvalings- eller destillationsarbejde
Længde (metrisk) jakke 460 mm (samlet) 320 mm (effektiv)
Standard konusled nr 19/26
Materiale Borosilikatglas
Type Kondensator spole