Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas kondensatorspole med jordkegle og fatning
Artikelnummer. 11351855
Skift visning
Standard konusled nr:
19/26
24/29
29/32
Længde (metrisk) jakke:
305 mm (samlet) 165 mm (effektiv)
310 mm (samlet) 165 mm (effektiv)
315 mm (samlet) 165 mm (effektiv)
460 mm (samlet) 320 mm (effektiv)
465 mm (samlet) 320 mm (effektiv)
470 mm (samlet) 320 mm (effektiv)
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) jakke unitSize
11351855 29/32 315 mm (samlet) 165 mm (effektiv) Hver
11361855 19/26 460 mm (samlet) 320 mm (effektiv) Hver
11331855 19/26 305 mm (samlet) 165 mm (effektiv) Hver
11341855 24/29 310 mm (samlet) 165 mm (effektiv) Hver
11371855 24/29 465 mm (samlet) 320 mm (effektiv) Hver
11381855 29/32 470 mm (samlet) 320 mm (effektiv) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11351855 Leverandør Quickfit Leverandørnr. C3/14/SC
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med aftagelige plastgevindforbindelser, som gør det muligt at montere 9 mm fleksible slanger nemt og sikkert. Quickfit™ Borosilikatglaskondensatorspole med jordkegle og sokkel er en højeffektiv kondensator med en stor køleflade. Velegnet til enten tilbagesvalings- eller destillationsarbejde.
  • Velegnet til enten tilbagesvalings- eller destillationsarbejde
  • Meget effektive kondensatorer med stor køleflade
  • Leveres med aftagelige plastgevindforbindelser, der gør det muligt at montere 9 mm fleksible slanger nemt og sikkert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Velegnet til enten tilbagesvalings- eller destillationsarbejde
Længde (metrisk) jakke 315 mm (samlet) 165 mm (effektiv)
Standard konusled nr 29/32
Materiale Borosilikatglas
Type Kondensator spole