Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglaskondensatorspole med jordkegle
Artikelnummer. p-6806171
Standard konusled nr:
34/35
40/38
50/42
Længde (metrisk) jakke:
320 mm (samlet) 160 mm (effektiv)
348 mm (samlet) 155 mm (effektiv)
380 mm (samlet) 207 mm (effektiv)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 12060063
Brand: Quickfit CX3/05/SC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cirkulerer kølevæske gennem en spole med en meget stor køleflade. Quickfit™ Borosilikatglaskondensatorspole med jordkegle er ideel til brug i opretstående tilbagesvalingstilstand, hvor modstrømskøling er mulig. Leveres med aftagelige plastikforbindelser til fastgørelse af gummislange.
  • Kølevæske cirkuleres gennem en spole med en meget stor køleflade
  • Ideel til brug i opretstående tilbagesvalingstilstand, hvor modstrømskøling er mulig
  • Leveres med aftagelige plastikforbindelser til fastgørelse af gummislange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ideel til brug i opretstående tilbagesvalingstilstand, hvor modstrømskøling er mulig
Længde (metrisk) jakke 320 mm (samlet) 160 mm (effektiv)
Standard konusled nr 34/35
Materiale Borosilikatglas
Type Kondensator spole