Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglaskondensatorspole med jordkegle
Standard konusled nr:
34/35
40/38
50/42
Længde (metrisk) jakke:
320 mm (samlet) 160 mm (effektiv)
348 mm (samlet) 155 mm (effektiv)
380 mm (samlet) 207 mm (effektiv)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Cirkulerer kølevæske gennem en spole med en meget stor køleflade. Quickfit™ Borosilikatglaskondensatorspole med jordkegle er ideel til brug i opretstående tilbagesvalingstilstand, hvor modstrømskøling er mulig. Leveres med aftagelige plastikforbindelser til fastgørelse af gummislange.
- Coolant is circulated through a coil having a very large cooling surface
- Ideal for use in the upright reflux mode where counter-current cooling is possible
- Supplied with detachable plastic connectors for the attachment of rubber hose
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Ideal for use in the upright reflux mode where counter-current cooling is possible |
| Længde (metrisk) jakke | 348 mm (samlet) 155 mm (effektiv) |
| Standard konusled nr | 50/42 |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Type | Condenser Coil |