Få mere at vide
Quickfit™ Borosilicate Glass Column Packing Raschig Ring
Artikelnummer. 12011662
Skift visning
Materiale:
Pyrex borosilikatglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale unitSize
12011662 Pyrex borosilikatglas Hver
1 options
Artikelnummer. 12011662 Leverandør Quickfit Leverandørnr. FC8/06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
  • For use with Quickfit™ plain fractionating columns
  • Raschig rings - short lengths of glass tubing
  • Supplied in 1L bags
  • Manufactured from borosilicate glass for contamination free performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 6mm
Type Raschig Ring
Materiale Pyrex borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Quickfit™ plain fractionating columns