Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglassøjlepakning Raschig Ring
Artikelnummer. 11321895
Skift visning
Materiale:
Pyrex Borosilikatglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale unitSize
11321895 Pyrex Borosilikatglas Hver
1 options
Artikelnummer. 11321895 Leverandør Quickfit Leverandørnr. FC8/09
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Quickfit™ almindelige fraktionerende søjler
  • Til brug med Quickfit™ almindelige fraktionerende søjler
  • Raschig ringe - korte længder af glasrør
  • Leveres i 1L poser
  • Fremstillet af borosilikatglas for kontamineringsfri ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 9mm
Type Raschig Ring
Materiale Pyrex Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Quickfit™ almindelige fraktionerende søjler