Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Büchner vakuumfiltreringstragte med glassintret skive
Artikelnummer. 15728127
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
80 ml
125 ml
500 ml
Porøsitet:
1
2
3
4
Diameter (metrisk) skive:
40 mm
60 mm
95 mm
Skive: 30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Porøsitet Diameter (metrisk) skive unitSize
15728127 30 ml 4 Skive: 30 mm Pakke med 5
15528010 125 ml 4 60 mm Pakke med 5
15568000 80 ml 1 40 mm Pakke med 5
15738127 500 ml 2 95 mm Pakke med 5
15748127 500 ml 4 95 mm Pakke med 5
15508010 125 ml 1 60 mm Pakke med 5
15598000 80 ml 4 40 mm Pakke med 5
15588000 80 ml 3 40 mm Pakke med 5
15538010 500 ml 3 95 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15728127 Leverandør Quickfit Leverandørnr. VB30/08M
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nyttigt, hvor konventionelt filterpapir ville blive ødelagt af syrer og baser
  • Fremstillet af borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for kemiske angreb
  • Med Quickfit slebet glaskegle for at tillade direkte filtrering ind Quickfit Büchner kolber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 50 mm
Keglestørrelse 19/26
Diameter (metrisk) skive Skive: 30 mm
Porøsitet 4
Produkttype Vakuumfiltreringstragt