Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Büchner vakuumfiltreringstragte med glassintret skive
Artikelnummer. 15598000
Kapacitet (metrisk):
30 ml
80 ml
125 ml
500 ml
Porøsitet:
1
2
3
4
Diameter (metrisk) skive:
40 mm
60 mm
95 mm
Skive: 30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15598000
Brand: Quickfit VB40/08M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nyttigt, hvor konventionelt filterpapir ville blive ødelagt af syrer og baser
  • Fremstillet af borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for kemiske angreb
  • Med Quickfit slebet glaskegle for at tillade direkte filtrering ind Quickfit Büchner kolber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 52 mm
Certificeringer/compliance ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438
Keglestørrelse 24/29
Til brug med (applikation) Til filtrering af opløsninger, der kan filtreres med filterpapir, der ikke er modstandsdygtige over for visse syrer og baser
Diameter (metrisk) skive 40 mm
Inkluderer Quickfit™ slebet glaskegle
Porøsitet 4
Produkttype Buchner vakuumfiltreringstragt