Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Büchner vakuumfiltreringstragte med glassintret skive
Kapacitet (metrisk):
30 ml
80 ml
125 ml
500 ml
Porøsitet:
1
2
3
4
Diameter (metrisk) skive:
40 mm
60 mm
95 mm
Skive: 30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Büchner vakuumfiltreringstragt med glassintret skive
- Fremstillet af borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for kemiske angreb
- Nyttigt, hvor konventionelt filterpapir ville blive ødelagt af syrer og baser
- Med en Quickfit™ slebet glaskegle for at tillade direkte filtrering ind Quickfit™ Büchner kolber
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 |
| Diameter (metrisk) skive | 95 mm |
| Inkluderer | Quickfit™ slebet glaskegle |
| Porøsitet | 3 |