Få mere at vide
Quickfit™ Quickfit™ Allihn kondensator med jordkegle
Beskrivelse
Ideel til refluksapplikationer.
- Indvendige pæresektioner giver øget køleoverflade
- Med aftagelige plastgevindforbindelser for nem og sikker fastgørelse af fleksible slanger
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Ideel til refluksarbejde |
| Længde (metrisk) jakke | 415 mm |
| Længde (metrisk) | 415 mm |
| Standard konusled nr | 29/32 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Type | Allihn kondensator |