Få mere at vide
Quickfit™ Allihn kondensator med jordkegle
Standard konusled nr:
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Ideel til refluksapplikationer.
- Indvendige pæresektioner giver øget køleoverflade
- Med aftagelige plastgevindforbindelser for nem og sikker fastgørelse af fleksible slanger
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Ideel til refluksarbejde |
| Længde (metrisk) jakke | 365 mm |
| Længde (metrisk) | 365 mm |
| Standard konusled nr | 40/38 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Type | Allihn kondensator |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur