Få mere at vide
Quickfit™ Allihn kondensator med jordkegle
Standard konusled nr:
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
Ideel til refluksapplikationer.
- Indvendige pæresektioner giver øget køleoverflade
- Med aftagelige plastgevindforbindelser for nem og sikker fastgørelse af fleksible slanger
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | Ideel til refluksarbejde |
| Længde (metrisk) jakke | 335 mm |
| Længde (metrisk) | 335 mm |
| Standard konusled nr | 34/35 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Type | Allihn kondensator |