Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas luftkondensator
Artikelnummer. 15517760
Skift visning
Standard konusled nr:
19/26
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Standard konusled nr Pakningsstørrelse
15517760 19/26 Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15517760 Leverandør Quickfit Leverandørnr. C2/22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00 DKK
    348.88 DKK / Pakke med 2
    Spare 54.12 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 15-03-2027
Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglas luftkondensator skaber kondensering af materialer med kogepunkter over 150 °C.
Simple kondensatorer til kondensering af materialer med kogepunkter over 150 °C
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til kondensering af materialer med kogepunkter over 150 °C
Længde (metrisk) 470 mm
Mængde Pakke m. 1 stk.
Standard konusled nr 19/26
Materiale Borosilikatglas
Type Luftkondensator