Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas luftkondensator
Artikelnummer. 12508845
Skift visning
Standard konusled nr:
14/23
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Standard konusled nr Pakningsstørrelse
12508845 14/23 Hver
1 options
Artikelnummer. 12508845 Leverandør Quickfit Leverandørnr. C2/11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00 DKK
    174.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 27.71 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 07-04-2027
Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglas luftkondensator skaber kondensering af materialer med kogepunkter over 150 °C.
  • Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas
  • Simple kondensatorer til kondensering af materialer med kogepunkter over 150 °C
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til kondensering af materialer med kogepunkter over 150 °C
Længde (metrisk) 260 mm
Mængde Pakke m. 1 stk.
Standard konusled nr 14/23
Materiale Borosilikatglas
Type Luftkondensator