Få mere at vide
Quickfit™ Blue Spirit termometer med integreret kegle
Artikelnummer. 12404531
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +250 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
12404531 -10 °C til +250 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 12404531 Leverandør Quickfit Leverandørnr. MF31/2S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1407.00 DKK
    1137.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 269.10 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Overholder ISO 386 standarder. Quickfit™ Blue Spirit termometer med integreret kegle har en integreret slebet glaskegle på stilken, som tillader direkte tilpasning i Quickfit™ sammenføjet apparat. Fyldt med høj synlighed blå spiritus.
  • Har en integreret slebet glaskegle på stilken, som tillader direkte montering i Quickfit™ sammenføjet apparat
  • Fyldt med høj synlighed blå spiritus
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 386
Inkluderer 14/23 Integreret jordkegle
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 482 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 250 °C
Min. Temperatur (engelsk) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +250 °C