Få mere at vide
Pyrex™ Quickfit™ Arsenbestemmelsesapparat
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas. Pyrex™ Arsen-bestemmelsesapparat giver en analysemetode til arsen- og antimonbestemmelse.
- Designet til estimering af arsen og antimon
- Metoden anvender dannelsen af et kompleks mellem arsin og sølvdithyldithiocarbamat med efterfølgende måling ved 538nm eller 5380Å .
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Dannelse af et kompleks mellem arsin og sølvdithyldithiocarbamat med efterfølgende måling ved 538nm eller 5380Å . |
| Emballagemængde | 1 hv. |
| Produkttype | Arsenbestemmelsesapparat |