Få mere at vide
Pyrex™ Quickfit™ Vinklet luft-/strømindtagsrør
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Klip til i længden med glaspuster. Pyrex™ Quickfit™ Vinklet luft/dampindtagsrør inkluderer en 90° bøjning og aftagelig skruegevindforbindelse for nem fleksibel slangeindsættelse.
- Med aftagelig plastgevindforbindelse for at lette fastgørelsen af 9 mm fleksible slanger
- Slibet glaskegle på stilk passer Quickfit™ stikkontakter
- Den nederste ende af røret efterlades glat, så glasblæseren kan skære i længden og trække til stråle
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Samlet længde (metrisk) | 150 mm |
| Til brug med | 9 mm rør |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Inkluderer | Aftagelig plastskruetrådsforbindelse |
| Keglestørrelse | 19/26 |
| Arm vinkel | 90° |
| Produkttype | Vinklet indløbsrør |