Få mere at vide
Pyrex™ Quickfit™ Justerbart vaskeflaskehoved
Artikelnummer. 12058381
Materiale:
Borosilikatglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12058381
Brand: Pyrex™ MF27/3/13
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med en Drechsel-flaske til gasvaskning. Pyrex™ Quickfit™ Justerbart vaskeflaskehoved tillader brug med enten en 125mL eller 250mL MF29 serie vaskeflaske.
  • Med gevindsamling, der tillader højdejustering af dykrøret og dermed tillader brug med enten 125 ml eller 250 ml Dreschel flasker
  • Passer til vaskeflasker i MF29-serien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sidearm OD: 7 mm, Nøgle: 3, 10
Til brug med (udstyr) 125 ml eller 250 ml Drechsel flasker
Mængde 1/stk.
Størrelse Trådstørrelse: 13
Standard konusled 24/29
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Vask flaskehovedet