Få mere at vide
Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15991831 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Mellem og stor VertiKlean MAX moppehoveder
Moppehoveder
VertiKlean MAX Mop Wipe System
Længde (metrisk):
29 cm
36 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15991831 VertiKlean MAX Mop Wipe System 29 cm Hver
15919425 Mellem og stor VertiKlean MAX moppehoveder 29 cm Hver
15929425 Moppehoveder 36 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15991831 Leverandør Contec™ Leverandørnr. 2652K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 DKK
    909.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 195.66 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 24-02-2027
Med en hurtig forbindelsesknap for nem fastgørelse til alle størrelser og stilarter Contec™ QuickConnect™ håndtag. Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer er specielt designet til brug med Contec™ familie af moppesystemer.
  • Tilbyder maksimal fleksibilitet til rengøring i kritiske miljøer.
  • Udskiftelige rammer til Contec Moppesystemer
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mopperamme
Farvekode Hvid
Længde (engelsk) 11,5 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 29 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) VertiKlean MAX Mop Wipe System
Til brug med (applikation) Fabrikationsfaciliteter til fremstilling af farmaceutiske og medicinske anordninger eller andre lignende kritiske eller kontrollerede miljøer
Farvekodet Nej
Materiale Rustfrit stål