Få mere at vide
Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer Artikelnummer.: 15919425
Forventet forsendelse: 23-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 DKK
    892.37 DKK / Hver
    Spare 337.63 DKK
    27% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15919425 Shop alle Contec produkter
Mellem og stor VertiKlean MAX moppehoveder, 29 cm, Hver
Til brug med (udstyr):
Mellem og stor VertiKlean MAX moppehoveder
Moppehoveder
VertiKlean MAX Mop Wipe System
Længde (metrisk):
29 cm
36 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15919425
Brand: Contec™ 2652SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 DKK
    892.37 DKK / Hver
    Spare 337.63 DKK
    27% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-12-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Med en hurtig forbindelsesknap for nem fastgørelse til alle størrelser og stilarter Contec™ QuickConnect™ håndtag. Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer er specielt designet til brug med Contec™ familie af moppesystemer.
  • Tilbyder maksimal fleksibilitet til rengøring i kritiske miljøer.
  • Udskiftelige rammer til Contec Moppesystemer
  • Autoklaverbar
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Recyclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Moppehovedramme
Farvekode Hvid
Længde (engelsk) 11,5 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 29 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Mellem og stor VertiKlean MAX moppehoveder
Til brug med (applikation) Fabrikationsfaciliteter til fremstilling af farmaceutiske og medicinske anordninger eller andre lignende kritiske eller kontrollerede miljøer
Farvekodet Nej
Materiale Rustfrit stål
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer40923Z2 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato28/01/2025 Artikelnummer2652SS
Partinummer40619X1 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato04/12/2024 Artikelnummer2652SS
Partinummer30516Z2 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato05/04/2024 Artikelnummer2652SS
Partinummer30516Z4 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato13/12/2023 Artikelnummer2652SS
Partinummer30608Z2 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato19/09/2023 Artikelnummer2652SS
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer >