Få mere at vide
Thermo Scientific™ QuickBag™ Trypton Soya Bouillon (TSB)
Artikelnummer. 15755483
Skift visning
Mængde:
2 x 4.5 L
3 x 2.7 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15755483 3 x 2.7 L Pakke med 3
15765483 2 x 4.5 L Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15755483 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DQ0129A
Forkort din arbejdsgang med 2,7 L eller 4,5 L medieposer, der er nemme at forberede: Du skal blot flette segmenterne sammen for at rekonstituere dem på to minutter.
Spar tid ved at forberede et meget nærende alsidigt medium, der understøtter kræsen organismevækst ved hjælp af Thermo Scientific™ QuickBag™ Trypton Soya Bouillon (TSB). Det bestrålede medium leveres i gennemsigtige plastikposer, —blot pop forseglingen for at blande vand- og mediumsegmenterne for at rekonstituere på to minutter. QuickBag Enrichment Media fås i 2,7L og 4,5L størrelser, der passer til din arbejdsgang. Medium kan dispenseres gennem udløbsrøret efter behov. Trytone Soya Bouillon er i overensstemmelse med formuleringer beskrevet i internationale farmakopéer. 1, 2, 3, 4
Forkort din arbejdsgang med FitBag UVM1 bouillon. FitBag Enrichment Media er hurtige, nemme at forberede og meget tilpasningsdygtige til laboratoriearbejdsgange og automatiseret udstyr, såsom fortyndere. Der kræves ikke yderligere tillæg.
Omkostningseffektiv: intet behov for vejning af medier eller sterilisering, hvilket reducerer byrden ved medieforberedelse, hvilket frigør ressourcer og udstyr.
Fleksibel: segmenteret struktur tillader avanceret forberedelse ved at fylde et segment med deioniseret vand, hvorfra FitBag Enrichment Media kan rekonstitueres inden for to minutter. Forsteriliseret vand kan også tilsættes under aseptiske forhold.
Nem at bruge: Fyld og slip med minimal træning.
Energibesparelse:
gammabestrålet, hvilket eliminerer behovet for dyr termisk behandling.
Sikker: eliminer håndtering af glasvarer, vejning af dyrkningsmedier og behovet for at tilføje supplerende reagenser. Tomme poser kan bortskaffes sammen med normalt laboratorieaffald.
  • Reducerer spild: uforberedt FitBag Enrichment Media kan opbevares i op til 24 måneder. Rehydrerede medier har en holdbarhed på 10 dage.
Kvalitet garanteret: i overensstemmelse med ISO 11133 og ISO 7218. Kvalitetscertifikater er tilgængelige for hver batch, hvilket reducerer den nødvendige QC-test.
Pladsbesparende:
praktisk pakket i flade æsker, FitBag Enrichment Media fylder relativt lidt sammenlignet med forberedte medier og kan sammensættes efter behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt QuickBag Trypton Soya Bouillon (TSB)
Format Bekvemmelighedsformat
Medietype Tryptone Soya Broth
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 3 x 2.7 L