Få mere at vide
Thermo Scientific™ QuickBag™ Bufret peptonvand
Artikelnummer. p-8015464
Mængde:
2 x 4.5 L
3 x 2.7 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 3
Artikelnummer. 15775483
Brand: Thermo Scientific™ DQ0509A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forkort din arbejdsgang med 2,7 L eller 4,5 L medieposer, der er nemme at klargøre: Du skal blot flette segmenterne sammen for at rekonstituere dem på to minutter.
Spar tid ved at forberede selektivt berigelsesmedium til isolering af Salmonella spp. fra fødevareprøver vha Thermo Scientific™ QuickBag™ Bufret peptonvand. Det bestrålede medium leveres i gennemsigtige plastikposer. Tryk blot forseglingen for at blande vandet, og mellemstore segmenter for at rekonstituere på to minutter. QuickBag Enrichment Media fås i 2,7L og 4,5L størrelser, der passer til din arbejdsgang. Medium kan dispenseres gennem udløbsrøret efter behov.
Forkort din arbejdsgang med FitBag UVM1 bouillon. FitBag Enrichment Media er hurtige, nemme at forberede og meget tilpasningsdygtige til laboratoriearbejdsgange og automatiseret udstyr, såsom fortyndere. Der kræves ikke yderligere tillæg.
Omkostningseffektiv: intet behov for vejning af medier eller sterilisering, hvilket reducerer byrden ved medieforberedelse, hvilket frigør ressourcer og udstyr.
Fleksibel: segmenteret struktur tillader avanceret forberedelse ved at fylde et segment med deioniseret vand, hvorfra FitBag Enrichment Media kan rekonstitueres inden for to minutter. Forsteriliseret vand kan også tilsættes under aseptiske forhold.
Nem at bruge: Fyld og slip med minimal træning.
Energibesparelse:
gammabestrålet, hvilket eliminerer behovet for dyr termisk behandling.
Sikker: eliminer håndtering af glasvarer, vejning af dyrkningsmedier og behovet for at tilføje supplerende reagenser. Tomme poser kan bortskaffes sammen med normalt laboratorieaffald.
  • Reducerer spild: uforberedt FitBag Enrichment Media kan opbevares i op til 24 måneder. Rehydrerede medier har en holdbarhed på 10 dage.
Kvalitet garanteret: i overensstemmelse med ISO 11133 og ISO 7218. Kvalitetscertifikater er tilgængelige for hver batch, hvilket reducerer den nødvendige QC-test.
Pladsbesparende:
praktisk pakket i flade æsker, FitBag Enrichment Media fylder relativt lidt sammenlignet med forberedte medier og kan sammensættes efter behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Registrerer QuickBag Bufret peptonvand
Format Bekvemmelighedsformat
Produkttype Forberigelsesmedium
Mængde 3 x 2.7 L