Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Quick Release Clamp, af rustfrit stål, med holdeclips
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
DN 100
DN 120
DN 150
DN 200
DN 60
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Quick release klemmen lukker flade flangebeholdere og fastgør låget. Udskridning eller ukontrolleret åbning er ikke mulig. Lukningen er lavet af højkvalitets rustfrit stål og har tre holdesegmenter.
- Med holdeklemme
- Hurtig lukning med lynlås
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Quick Release klemme til lukning |
| Til brug med (applikation) | Quick release klemme til lukning; Tilbehør til fladflangebeholdere |
| Størrelse | DN 150 |