Beskrivelse
Quick-Lock Connector-sættene er velegnede til at forbinde 2 kapillærer (sæt 1) eller en kapillær og en SCAT Sikkerhedshætte (sæt 2).
- Fremstillet af kemisk resistent glasfyldt polypropylen, PEEK™ materialer
- Lækagebeskyttelse takket være integrerede afspærringsventiler
- Lukket system til drypfri frakobling med meget lav luftindfangning
- Minimerer forurening og ingen grund til at rense luftbobler fra systemet
- Velegnet til kapillærer med en ydre diameter på 1,6 (1/16 in.) / 2,3 /3,2 (1/8 tommer) mm
- Brugervenligt, ergonomisk design, muliggør sikker forbindelse
- Op til vakuum 15 psi, 1,0 bar trykmodstand
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Kapillærer, rør og sikkerhedshætter |
| Inkluderer | 1 x PFA-fitting 1,6/2,3/3,2 mm ID |
| Til brug med (applikation) | HPLC systemer |
| Produkttype | Quick-Lock Connector (m) til 1 kapillarrør |