Få mere at vide
SCAT Quick-Lock-stik
Artikelnummer. 17322860 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Type:
Quick-Lock Connector (m) til 1 kapillarrør
Quick-Lock-stik (f)
Quick-Lock-stik (m) til 1 sikkerhedshætte
Quick-Lock-stiksæt I
Quick-Lock-stiksæt II
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
17322860 Quick-Lock-stiksæt II
17322840 Quick-Lock-stik (f)
17332840 Quick-Lock-stik (m) til 1 sikkerhedshætte
17342840 Quick-Lock Connector (m) til 1 kapillarrør
17312860 Quick-Lock-stiksæt I
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17322860 Leverandør SCAT Leverandørnr. 360189
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 DKK
    529.49 DKK / 1 sæt
    Spare 47.51 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Quick-Lock Connectors giver nem og sikker tilslutning af kapillarrør og SCAT Sikkerhedshætter. Tilslut og afbryd med et klik - uden dryp eller luftbobler. Ventilen lukker automatisk, når den frakobles. Medfølgende PFA-fittings gør det muligt at tilslutte alle almindelige slangediametre.
Quick-Lock Connector-sættene er velegnede til at forbinde 2 kapillærer (sæt 1) eller en kapillær og en SCAT Sikkerhedshætte (sæt 2).
  • Fremstillet af kemisk resistent glasfyldt polypropylen, PEEK™ materialer
  • Lækagebeskyttelse takket være integrerede afspærringsventiler
  • Lukket system til drypfri frakobling med meget lav luftindfangning
  • Minimerer forurening og ingen grund til at rense luftbobler fra systemet
  • Velegnet til kapillærer med en ydre diameter på 1,6 (1/16 in.) / 2,3 /3,2 (1/8 tommer) mm
  • Brugervenligt, ergonomisk design, muliggør sikker forbindelse
  • Op til vakuum 15 psi, 1,0 bar trykmodstand
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Kapillærer, rør og sikkerhedshætter
Inkluderer 360179 Quick-Lock Connector (f), 360190 Quick-Lock Connector (m)
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Type Quick-Lock-stiksæt II